Anti-Aquaporin 0 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
PA2110
BSBTPA2110EA 552 EUR InStock
BSBTPA2110
Anti-Aquaporin 0 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Lens fiber major intrinsic protein(MIP) detection. Tested with WB in Human, Mouse, Rat.
Reconstitute with distilled water.
Add 0,2 ml of distilled water will yield a concentration of 500 µg/ml.
Type: Primary
Antigen: Aquaporin 0
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: near the C-terminus
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité