Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Collagen II Rabbit Antibody

Fournisseur: BosterBio
PA2141-1
BSBTPA2141-1EA 550 EUR InStock
BSBTPA2141-1
Anti-Collagen II Rabbit Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Collagen alpha-1(II) chain(COL2A1) detection. Tested with WB, IHC-F in Mouse;Rat.

Collagen, type II, alpha 1, also known as COL2A1, is a human gene which is the major collagen synthesized by chondrocvtes. COL2A1 is mapped to 12q13.11. This gene encodes the alpha-1 chain of type II collagen, a fibrillar collagen found in cartilage and the vitreous humor of the eye. Mutations in this gene are associated with achondrogenesis, chondrodysplasia, early onset familial osteoarthritis, SED congenita, Langer-Saldino achondrogenesis, Kniest dysplasia, Stickler syndrome type I, and spondyloepimetaphyseal dysplasia Strudwick type. In addition, defects in processing chondrocalcin, a calcium binding protein that is the C-propeptide of this collagen molecule, are also associated with chondrodysplasia.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg Thimerosal, 0.05mg NaN3.

WB: The detection limit for COL2A1 is approximately 1ng/lane under reducing conditions.
Tested Species: In-house tested species with positive results.
Predicted Species: Species predicted to be fit for the product based on sequence similarities.
By Heat: Boiling the paraffin sections in 10mM citrate buffer, pH6.0, for 20mins is required for the staining of formalin/paraffin sections.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: Collagen II
Clonality:
Clone:
Conjugation:
Epitope: near the C-terminus
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité