Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-E2F4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PA2156
BSBTPA2156EA 552 EUR InStock
BSBTPA2156
Anti-E2F4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Transcription factor E2F4(E2F4) detection. Tested with WB in Human, Rat.

Reconstitute with distilled water.

Add 0,2 ml of distilled water will yield a concentration of 500 µg/ml.

Type: Primary
Antigen: E2F4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité