Anti-SLC12A1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
PA2168
BSBTPA2168EA 550 EUR InStock
BSBTPA2168
Anti-SLC12A1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Solute carrier family 12 member 1(SLC12A1) detection. Tested with WB, IHC-P, IHC-F in Human, Mouse, Rat.
Reconstitute with distilled water.
Add 0,2 ml of distilled water will yield a concentration of 500 µg/ml.
Type: Primary
Antigen: SLC12A1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: near the N-terminus
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité