Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FLI1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PA2179
BSBTPA2179EA 550 EUR InStock
BSBTPA2179
Anti-FLI1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Friend leukemia integration 1 transcription factor(FLI1) detection. Tested with WB, IHC-P in Human;Mouse;Rat.

Friend leukemia integration 1 transcription factor, also known as Transcription factor ERGB or Proto-oncogene Fli-1 is a protein that in humans is encoded by the human FLI1 gene. The fli1 protooncogene encodes a member of the ETS family of winged helix-turn-helix transcription factors. This gene is mapped to 11q24.3. Fli-1 is activated through retroviral insertional mutagenesis in 90% of F-MuLV-induced erythroleukemias. The constitutive activation of fli-1 in erythroblasts leads to a dramatic shift in the Epo/Epo-R signal transduction pathway, blocking erythroid differentiation, activating the Ras pathway, and resulting in massive Epo-independent proliferation of erythroblasts. These results suggest that Fli-1 overexpression in erythroblasts alters their responsiveness to Epo and triggers abnormal proliferation by switching the signaling event(s) associated with terminal differentiation to proliferation.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg Thimerosal, 0.05mg NaN3.

Tested Species: In-house tested species with positive results.
Predicted Species: Species predicted to be fit for the product based on sequence similarities.
By Heat: Boiling the paraffin sections in 10mM citrate buffer, pH6.0, for 20mins is required for the staining of formalin/paraffin sections.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: FLI1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: near the N-terminus
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité