Anti-TIA1 Rabbit Antibody
Fournisseur: BosterBio
PA2194
BSBTPA2194EA 552 EUR InStock
BSBTPA2194
Anti-TIA1 Rabbit Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Nucleolysin TIA-1 isoform p40(TIA1) detection. Tested with WB in Human, Mouse.
Reconstitute with distilled water
Add 0,2 ml of distilled water will yield a concentration of 500 µg/ml.
Type: Primary
Antigen: TIA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-Terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité