Anti-Connexin 37/GJA4 Rabbit Antibody
Fournisseur: BosterBio
PA2205
BSBTPA2205EA 552 EUR InStock
BSBTPA2205
Anti-Connexin 37/GJA4 Rabbit Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Gap junction alpha-4 protein(GJA4) detection. Tested with WB, IHC-P, ICC in Human, Mouse, Rat.
Reconstitute with distilled water
Add 0,2 ml of distilled water will yield a concentration of 500 µg/ml.
Type: Primary
Antigen: Connexin 37/GJA4
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: near the N-terminus
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité