Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IRF5 Rabbit Antibody

Fournisseur: BosterBio
PA2208
BSBTPA2208EA 552 EUR InStock
BSBTPA2208
Anti-IRF5 Rabbit Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Interferon regulatory factor 5(IRF5) detection. Tested with WB in Human;Mouse;Rat.

Interferon regulatory factor 5, also called IRF5 or SLEB10, is a protein that in humans is encoded by the IRF5 gene. IRF5 gene is mapped to 7q32.1. This gene encodes a member of the interferon regulatory factor(IRF) family, a group of transcription factors with diverse roles, including virus-mediated activation of interferon, and modulation of cell growth, differentiation, apoptosis, and immune system activity. Members of the IRF family are characterized by a conserved N-terminal DNA-binding domain containing tryptophan(W) repeats. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene, and a 30-nt indel polymorphism(SNP rs60344245) can result in loss of a 10-aa segment. This gene is a transcription factor involved in the induction of interferons IFNA and INFB and inflammatory cytokines upon virus infection.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg Thimerosal, 0.05mg NaN3.

Tested Species: In-house tested species with positive results.
Predicted Species: Species predicted to be fit for the product based on sequence similarities.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: IRF5
Clonality:
Clone:
Conjugation:
Epitope: near the C-terminus
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité