Anti-Sumo 1 Rabbit Antibody
Fournisseur: BosterBio
PA2220
BSBTPA2220EA 552 EUR InStock
BSBTPA2220
Anti-Sumo 1 Rabbit Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Small ubiquitin-related modifier 1(SUMO1) detection. Tested with WB in Human, Mouse, Rat.
Reconstitute with distilled water
Add 0,2 ml of distilled water will yield a concentration of 500 µg/ml.
Type: Primary
Antigen: SUMO 1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-Terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité