Anti-CD47 Rabbit Antibody
Fournisseur: BosterBio
PA2223
BSBTPA2223EA 0 EUR InStock
BSBTPA2223
Anti-CD47 Rabbit Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD47
Clonality:
Clone:
Conjugation:
Epitope: near the C-terminus
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité