Anti-IRAK2 Rabbit Antibody
Fournisseur: BosterBio
PA2236
BSBTPA2236EA 552 EUR InStock
BSBTPA2236
Anti-IRAK2 Rabbit Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Interleukin-1 receptor-associated kinase-like 2(IRAK2) detection. Tested with WB, IHC-P, ICC in Human;Mouse;Rat.
Reconstitute with distilled water.
Add 0,2 ml of distilled water will yield a concentration of 500 µg/ml.
Type: Primary
Antigen: IRAK2
Clonality:
Clone:
Conjugation:
Epitope: near the C-terminus
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité