Anti-IRF1 Rabbit Antibody
Fournisseur: BosterBio
PA2237
BSBTPA2237EA 550 EUR InStock
BSBTPA2237
Anti-IRF1 Rabbit Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Interferon regulatory factor 1(IRF1) detection. Tested with WB, IHC-P, ICC in Human.
Reconstitute with distilled water.
Add 0,2 ml of distilled water will yield a concentration of 500 µg/ml.
Type: Primary
Antigen: IRF1
Clonality:
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité