Anti-RIP3 Rabbit Antibody
Fournisseur: BosterBio
PA2242
BSBTPA2242EA 550 EUR InStock
BSBTPA2242
Anti-RIP3 Rabbit Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Receptor-interacting serine/threonine-protein kinase 3(RIPK3) detection. Tested with WB in Human.
Reconstitute with distilled water
Add 0,2 ml of distilled water will yield a concentration of 500 µg/ml.
Type: Primary
Antigen: RIPK3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: near the N-terminus
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité