Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-APG5L/ATG5 Rabbit Antibody

Fournisseur: BosterBio
PA2260
BSBTPA2260EA 550 EUR InStock
BSBTPA2260
Anti-APG5L/ATG5 Rabbit Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Autophagy protein 5(ATG5) detection. Tested with WB in Human;Mouse;Rat.

Autophagy protein 5 is a protein that in humans is encoded by the ATG5 gene. It is also known as APG5 or ASP, and this gene is mapped to 6q21. It is found that knockdown of ATG5 in hepatocytes increased triglyceride levels with oleate or a second endogenous stimulus for triglyceride formation. These hepatocytes with ATG5 knockdown also had increased lipid droplet number and size. ATG5 is an E3 ubiquitin ligase which is necessary for autophagy due to its role in autophagosome elongation. It is activated by ATG7 and forms a complex with ATG12 and ATG16L1. This complex is necessary for LC3-1 conjugation to PE to form LC3-II.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg Thimerosal, 0.05mg NaN3.

Tested Species: In-house tested species with positive results.
Predicted Species: Species predicted to be fit for the product based on sequence similarities.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: APG5L/ATG5
Clonality:
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité