Anti-PRMT4 Rabbit Antibody
Fournisseur: BosterBio
PA2263
BSBTPA2263EA 550 EUR InStock
BSBTPA2263
Anti-PRMT4 Rabbit Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Histone-arginine methyltransferase CARM1(CARM1) detection. Tested with WB in Human, Mouse, Rat.
Reconstitute with distilled water
Add 0,2 ml of distilled water will yield a concentration of 500 µg/ml.
Type: Primary
Antigen: CARM1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité