Anti-Huntingtin Rabbit Antibody
Fournisseur: BosterBio
PA2268
BSBTPA2268EA 552 EUR InStock
BSBTPA2268
Anti-Huntingtin Rabbit Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Huntingtin(HTT) detection. Tested with WB in Human;Mouse;Rat.
Reconstitute with distilled water
Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.
Type: Primary
Antigen: HTT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: near the C-terminus
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité