Anti-CSEN Rabbit Antibody
Fournisseur: BosterBio
PA2272
BSBTPA2272EA 550 EUR InStock
BSBTPA2272
Anti-CSEN Rabbit Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Calsenilin(KCNIP3) detection. Tested with WB in Human.
Reconstitute with distilled water
Add 0,2 ml of distilled water will yield a concentration of 500 µg/ml.
Type: Primary
Antigen: CSEN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-Terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité