Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MEK2 Rabbit Antibody

Fournisseur: BosterBio
PA2274
BSBTPA2274EA 550 EUR InStock
BSBTPA2274
Anti-MEK2 Rabbit Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Dual specificity mitogen-activated protein kinase kinase 2(MAP2K2) detection. Tested with WB in Human;Mouse;Rat.

Dual specificity mitogen-activated protein kinase kinase 2(MAP2K2), also called PRKMK2 or MEK2, is an enzyme that in humans is encoded by the MAP2K2 gene. The protein encoded by this gene is a dual specificity protein kinase that belongs to the MAP kinase kinase family. MAP2K2 is mapped to 19p13.3. This kinase is known to play a critical role in mitogen growth factor signal transduction, and the inhibition or degradation of this kinase is found to be involved in the pathogenesis of Yersinia and anthrax. Recombinant MEK2 and MEK1 both could activate human ERK1 in vitro, and they further characterized biochemically the 2 MAP2Ks. MAP2K2 has been shown to interact with MAPK3 and ARAF.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg Thimerosal, 0.05mg NaN3.

Tested Species: In-house tested species with positive results.
Predicted Species: Species predicted to be fit for the product based on sequence similarities.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: MEK2
Clonality:
Clone:
Conjugation:
Epitope: near the N-terminus
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité