Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MCC Rabbit Antibody

Fournisseur: BosterBio
PA2301
BSBTPA2301EA 0 EUR InStock
BSBTPA2301
Anti-MCC Rabbit Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Colorectal mutant cancer protein(MCC) detection. Tested with WB in Human;Mouse;Rat.

MUTATED IN COLORECTAL CANCERS(MCC) is a tumor suppressor gene. It is mapped to 5q22.2. This gene suppresses cell proliferation and the Wnt/b-catenin pathway in colorectal cancer cells. MCC also Inhibits DNA binding of b-catenin/TCF/LEF transcription factors, and it is Involved in cell migration independently of RAC1, CDC42 and p21-activated kinase(PAK) activation. What's more, MCC can interact with SCRIB(via phosphorylated PDZ-binding motif), EZR, SNX27, SLC9A3R1 and SLC9A3R2.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg Thimerosal, 0.05mg NaN3.

Tested Species: In-house tested species with positive results.
Predicted Species: Species predicted to be fit for the product based on sequence similarities.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: MCC
Clonality:
Clone:
Conjugation:
Epitope: near the C-terminus
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité