Anti-Mucin 5AC Rabbit Antibody
Fournisseur: BosterBio
PA2303
BSBTPA2303EA 552 EUR InStock
BSBTPA2303
Anti-Mucin 5AC Rabbit Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Mucin-5AC(MUC5AC) detection. Tested with WB, IHC-P in Human.
Reconstitute with distilled water
Add 0,2 ml of distilled water will yield a concentration of 500 µg/ml.
Type: Primary
Antigen: MUC5AC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: near the N-terminus
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité