Anti-ABHD5 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
PB10021
BSBTPB10021EA 550 EUR InStock
BSBTPB10021
Anti-ABHD5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for 1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase ABHD5(ABHD5) detection. Tested with WB, IHC-P in Human;Rat.
Type: Primary
Antigen: ABHD5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité