Anti-ADH1A Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
PB10029
BSBTPB10029EA 550 EUR InStock
BSBTPB10029
Anti-ADH1A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Alcohol dehydrogenase 1A(ADH1A) detection. Tested with WB, IHC-P in Human;Mouse;Rat.
Type: Primary
Antigen: ADH1A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité