Anti-AKR1C1/C2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
PB10036
BSBTPB10036EA 552 EUR InStock
BSBTPB10036
Anti-AKR1C1/C2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Aldo-keto reductase family 1 member C1/C2(AKR1C1/C2) detection. Tested with WB in Human;Rat.
Type: Primary
Antigen: AKR1C1/C2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité