Anti-AOC1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
PB10040
BSBTPB10040EA 579 EUR InStock
BSBTPB10040
Anti-AOC1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Amiloride-sensitive amine oxidase [copper-containing](AOC1) detection. Tested with WB in Human;Rat.
Type: Primary
Antigen: AOC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité