Anti-APOB Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
PB10042
BSBTPB10042EA 552 EUR InStock
BSBTPB10042
Anti-APOB Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Apolipoprotein B-100(APOB) detection. Tested with WB, IHC-P in Human.
Type: Primary
Antigen: APOB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité