Anti-GLRX3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
PB10066
BSBTPB10066EA 579 EUR InStock
BSBTPB10066
Anti-GLRX3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Glutaredoxin-3(GLRX3) detection. Tested with WB in Human;Mouse;Rat.
Type: Primary
Antigen: GLRX3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité