Anti-KDM5B Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
PB10073
BSBTPB10073EA 579 EUR InStock
BSBTPB10073
Anti-KDM5B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Lysine-specific demethylase 5B(KDM5B) detection. Tested with WB in Human;Mouse;Rat.
Type: Primary
Antigen: KDM5B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité