Anti-MPP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
PB10079
BSBTPB10079EA 579 EUR InStock
BSBTPB10079
Anti-MPP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for MAGUK p55 subfamily member 2(MPP2) detection. Tested with WB in Human;Mouse;Rat.
Type: Primary
Antigen: MPP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité