Anti-NR2F6 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
PB10081
BSBTPB10081EA 552 EUR InStock
BSBTPB10081
Anti-NR2F6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Nuclear receptor subfamily 2 group F member 6(NR2F6) detection. Tested with WB in Human;Rat.
Type: Primary
Antigen: NR2F6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité