Anti-SAFB Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
PB10095
BSBTPB10095EA 579 EUR InStock
BSBTPB10095
Anti-SAFB Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Scaffold attachment factor B1(SAFB) detection. Tested with WB in Human.
Type: Primary
Antigen: SAFB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité