Anti-TGFBR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
PB10101
BSBTPB10101EA 579 EUR InStock
BSBTPB10101
Anti-TGFBR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for TGF-beta receptor type-1(TGFBR1) detection. Tested with WB in Human;Mouse;Rat.
Type: Primary
Antigen: TGFBR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité