Anti-TNFRSF14 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
PB10104
BSBTPB10104EA 579 EUR InStock
BSBTPB10104
Anti-TNFRSF14 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Tumor necrosis factor receptor superfamily member 14(TNFRSF14) detection. Tested with WB, ELISA in Human.
Type: Primary
Antigen: TNFRSF14
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité