Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL-6 Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9005
BSBTPB9005EA 552 EUR InStock
BSBTPB9005
Anti-IL-6 Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for IL 6/IL6 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: WB. Reactive species: Rat. IL 6/IL6 information: Molecular Weight: 24357 MW; Subcellular Localization: Secreted.

Type: Primary
Antigen: IL-6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité