Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL-1 beta Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9025
BSBTPB9025EA 552 EUR InStock
BSBTPB9025
Anti-IL-1 beta Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for IL 1 BETA/IL1B detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: ELISA. Reactive species: Rat. IL 1 BETA/IL1B information: Molecular Weight: 30644 MW; Subcellular Localization: Secreted. The lack of a specific hydrophobic segment in the precursor sequence suggests that IL-1 is released by damaged cells or is secreted by a mechanism differing from that used for other secretory proteins.

Type: Primary
Antigen: IL-1 beta
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité