Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Ki67 Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9026
BSBTPB9026EA 552 EUR InStock
BSBTPB9026
Anti-Ki67 Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for KI67/MKI67 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: IHC-P. Reactive species: Human. KI67/MKI67 information: Molecular Weight: 358694 MW; Subcellular Localization: Nucleus . Nucleus, nucleolus . Chromosome . Predominantly localized in the G1 phase in the perinucleolar region, in the later phases it is also detected throughout the nuclear interior, being predominantly localized in the nuclear matrix. In mitosis, it is present on all chromosomes.

Type: Primary
Antigen: Ki67
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité