Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Bid Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9027
BSBTPB9027EA 552 EUR InStock
BSBTPB9027
Anti-Bid Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for BID detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: IHC-P. Reactive species: Human. BID information: Molecular Weight: 30644 MW; Subcellular Localization: Secreted. The lack of a specific hydrophobic segment in the precursor sequence suggests that IL-1 is released by damaged cells or is secreted by a mechanism differing from that used for other secretory proteins; Tissue Specificity: Isoform 2 and isoform 3 are expressed in spleen, bone marrow, cerebral and cerebellar cortex. Isoform 2 is expressed in spleen, pancreas and placenta (at protein level). Isoform 3 is expressed in lung, pancreas and spleen (at protein level). Isoform 4 is expressed in lung and pancreas (at protein level).

Type: Primary
Antigen: Bid
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité