Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CCL1/I 309 Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9028
BSBTPB9028EA 552 EUR InStock
BSBTPB9028
Anti-CCL1/I 309 Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for I 309/CCL1 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: ELISA. Reactive species: Human. I 309/CCL1 information: Molecular Weight: 154793 MW; Subcellular Localization: Cell membrane ; Single-pass type I membrane protein ; Tissue Specificity: Found as a hybrid receptor with INSR in muscle, heart, kidney, adipose tissue, skeletal muscle, hepatoma, fibroblasts, spleen and placenta (at protein level). Expressed in a variety of tissues. Overexpressed in tumors, including melanomas, cancers of the colon, pancreas prostate and kidney.

Type: Primary
Antigen: CCL1/I 309
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité