Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-VEGF Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9071
BSBTPB9071EA 552 EUR InStock
BSBTPB9071
Anti-VEGF Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for VEGF/VEGFA detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: IHC-P. Reactive species: Human. VEGF/VEGFA information: Molecular Weight: 27042 MW; Subcellular Localization: Secreted . VEGF121 is acidic and freely secreted. VEGF165 is more basic, has heparin-binding properties and, although a signicant proportion remains cell-associated, most is freely secreted. VEGF189 is very basic, it is cell-associated after secretion and is bound avidly by heparin and the extracellular matrix, although it may be released as a soluble form by heparin, heparinase or plasmin; Tissue Specificity: Isoform VEGF189, isoform VEGF165 and isoform VEGF121 are widely expressed. Isoform VEGF206 and isoform VEGF145 are not widely expressed. A higher level expression seen in pituitary tumors as compared to the pituitary gland.

Type: Primary
Antigen: VEGF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité