Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CXCR3 Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9079
BSBTPB9079EA 550 EUR InStock
BSBTPB9079
Anti-CXCR3 Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for CXCR3 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: IHC-P. Reactive species: Human. CXCR3 information: Molecular Weight: 40660 MW; Subcellular Localization: Isoform 1: Cell membrane ; Multi-pass membrane protein ; Tissue Specificity: Isoform 1 and isoform 2 are mainly expressed in heart, kidney, liver and skeletal muscle. Isoform 1 is also expressed in placenta. Isoform 2 is expressed in endothelial cells. Expressed in T-cells (at protein level).

Type: Primary
Antigen: CXCR3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité