Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PECAM-1/CD31 Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9094
BSBTPB9094EA 552 EUR InStock
BSBTPB9094
Anti-PECAM-1/CD31 Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for CD31/PECAM1 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: Flow Cytometry. Reactive species: Human. CD31/PECAM1 information: Molecular Weight: 82536 MW; Subcellular Localization: Isoform Long: Cell membrane; Single-pass type I membrane protein. Cell membrane; Lipid-anchor. Cell junction. Localizes to the lateral border recycling compartment (LBRC) and recycles from the LBRC to the junction in resting endothelial cells; Tissue Specificity: Expressed on platelets and leukocytes and is primarily concentrated at the borders between endothelial cells. Isoform Long predominates in all tissues examined. Isoform Delta12 is detected only in trachea. Isoform Delta14-15 is only detected in lung. Isoform Delta14 is detected in all tissues examined with the strongest expression in heart. Isoform Delta15 is expressed in brain, testis, ovary, cell surface of platelets, human umbilical vein endothelial cells (HUVECs), Jurkat T-cell leukemia, human erythroleukemia (HEL) and U-937 histiocytic lymphoma cell lines (at protein level).

Type: Primary
Antigen: PECAM-1/CD31
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité