Anti-CREB Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
PB9100
BSBTPB9100EA 550 EUR InStock
BSBTPB9100
Anti-CREB Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for CREB/CREB1 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: WB. Reactive species: Human. CREB/CREB1 information: Molecular Weight: 36688 MW; Subcellular Localization: Nucleus .
Type: Primary
Antigen: CREB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human; Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité