Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Gli1 Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9108
BSBTPB9108EA 552 EUR InStock
BSBTPB9108
Anti-Gli1 Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for GLI-1/GLI1 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: IHC-P. Reactive species: Human. GLI-1/GLI1 information: Molecular Weight: 117904 MW; Subcellular Localization: Cytoplasm. Nucleus. Tethered in the cytoplasm by binding to SUFU. Activation and translocation to the nucleus is promoted by interaction with STK36. Phosphorylation by ULK3 may promote nuclear localization. Translocation to the nucleus is promoted by interaction with ZIC1; Tissue Specificity: Testis, myometrium and fallopian tube. Also expressed in the brain with highest expression in the cerebellum, optic nerve and olfactory tract.

Type: Primary
Antigen: Gli1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité