Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MUC1 Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9112
BSBTPB9112EA 550 EUR InStock
BSBTPB9112
Anti-MUC1 Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for MUC1, MUC1 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: IHC-P. Reactive species: Mouse. MUC1, MUC1 information: Molecular Weight: 64539 MW; Subcellular Localization: Apical cell membrane; Single-pass type I membrane protein. Exclusively located in the apical domain of the plasma membrane of highly polarized epithelial cells. After endocytosis, internalized and recycled to the cell membrane. Located to microvilli and to the tips of long filopodial protusions (By similarity); Tissue Specificity: Expressed in a variety of epithelial tissues.

Type: Primary
Antigen: MUC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité