Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Hamartin Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9120
BSBTPB9120EA 552 EUR InStock
BSBTPB9120
Anti-Hamartin Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for HAMARTIN/TSC1 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: WB. Reactive species: Human. HAMARTIN/TSC1 information: Molecular Weight: 129767 MW; Subcellular Localization: Cytoplasm . Membrane ; Peripheral membrane protein . At steady state found in association with membranes; Tissue Specificity: Highly expressed in skeletal muscle, followed by heart, brain, placenta, pancreas, lung, liver and kidney. Also expressed in embryonic kidney cells.

Type: Primary
Antigen: Hamartin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité