Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Tuberin Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9121
BSBTPB9121EA 552 EUR InStock
BSBTPB9121
Anti-Tuberin Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for P TUBERIN/TSC2 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: IHC-P. Reactive species: Human. P TUBERIN/TSC2 information: Molecular Weight: 200608 MW; Subcellular Localization: Cytoplasm. Membrane; Peripheral membrane protein. At steady state found in association with membranes; Tissue Specificity: Liver, brain, heart, lymphocytes, fibroblasts, biliary epithelium, pancreas, skeletal muscle, kidney, lung and placenta.

Type: Primary
Antigen: Tuberin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité