Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AAMP Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9123
BSBTPB9123EA 550 EUR InStock
BSBTPB9123
Anti-AAMP Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for AAMP detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: IHC-P. Reactive species: Human. AAMP information: Molecular Weight: 9849 MW; Subcellular Localization: Secreted; Tissue Specificity: Expressed at high levels in lung, lymph nodes, placenta, bone marrow, dendritic cells present in germinal centers and T-cell areas of secondary lymphoid organs and macrophages derived from peripheral blood monocytes. Not expressed by peripheral blood monocytes and a monocyte-to-macrophage differentiation is a prerequisite for expression. Expressed in synovial fluids from patients with rheumatoid and septic arthritis and in ovarian carcinoma ascitic fluid.

Type: Primary
Antigen: AAMP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité