Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ACE/Cd143 Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9124
BSBTPB9124EA 550 EUR InStock
BSBTPB9124
Anti-ACE/Cd143 Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for CD143/ACE detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: IHC-P. Reactive species: Human. CD143/ACE information: Molecular Weight: 149715 MW; Subcellular Localization: Angiotensin-converting enzyme, soluble form: Secreted; Tissue Specificity: Ubiquitously expressed, with highest levels in lung, kidney, heart, gastrointestinal system and prostate. Isoform Testis-specific is expressed in spermatocytes and adult testis.

Type: Primary
Antigen: ACE/Cd143
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité