Anti-Angiopoietin-1 Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
PB9125
BSBTPB9125EA 579 EUR InStock
BSBTPB9125
Anti-Angiopoietin-1 Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for ANGIOPOIETIN 1/ANGPT1 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: WB. Reactive species: Human. ANGIOPOIETIN 1/ANGPT1 information: Molecular Weight: 57513 MW; Subcellular Localization: Secreted.
Type: Primary
Antigen: Angiopoietin-1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité