Anti-MCL1 Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
PB9132
BSBTPB9132EA 552 EUR InStock
BSBTPB9132
Anti-MCL1 Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for Mcl-1/MCL1 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: IHC-P. Reactive species: Human. Mcl-1/MCL1 information: Molecular Weight: 37337 MW; Subcellular Localization: Membrane ; Single-pass membrane protein . Cytoplasm. Mitochondrion. Nucleus, nucleoplasm. Cytoplasmic, associated with mitochondria.
Type: Primary
Antigen: MCL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human; Mouse; Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité