Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MUC4 Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9147
BSBTPB9147EA 552 EUR InStock
BSBTPB9147
Anti-MUC4 Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for MUC-4/MUC4 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: WB. Reactive species: Human. MUC-4/MUC4 information: Molecular Weight: 231518 MW; Subcellular Localization: Membrane ; Single-pass membrane protein . Secreted . Isoforms lacking the Cys-rich region, EGF-like domains and transmembrane region are secreted. Secretion occurs by splicing or proteolytic processing; Tissue Specificity: Expressed in the thymus, thyroid, lung, trachea, esophagus, stomach, small intestine, colon, testis, prostate, ovary, uterus, placenta, and mammary and salivary glands. Expressed in carcinomas arising from some of these epithelia, such as lung cancers, squamous cell carcinomas of the upper aerodigestive tract, mammary carcinomas, biliary tract, colon, and cervix cancers. Minimally or not expressed in the normal pancreas or chronic pancreatitis, but is highly expressed in pancreatic tumors and pancreatic tumor cell lines.

Type: Primary
Antigen: MUC4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité